Acide 4-cyclohexylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05086.04 L05086.09 L05086.18
L05086.04EA 42.4 EUR InStock
L05086.04 L05086.09 L05086.18
Acide 4-cyclohexylbenzoïque ≥98%
Acide 4-cyclohexylbenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 20029-52-1
Molecular Formula: C13H16O2
Formula Weight: 204.27
Melting Point: 194-198°
Beilstein Reference: 1966671
Formule: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204,27 g/mol
Point de fusion: 194…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039459
Numéro CAS: 20029-52-1
EINECS: 243-472-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité