1-Phénylcyclohexanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20877.09 B20877.18
B20877.09EA 56.9 EUR InStock
B20877.09 B20877.18
1-Phénylcyclohexanol ≥97%
1-Phénylcyclohexanol
Purity: 97%
CAS No.: 1589-60-2
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 153°/20mm
MDL No.: MFCD00021393
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 58…62 °C
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021393
Numéro CAS: 1589-60-2
EINECS: 216-456-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c820b6df60d9bd3e8e326acbb1c91bf2ff8d0c7&vid=dddc7b8adb8281182d49f92208bbe6f3ee62d567&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité