Cyclohexylbenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phenylcyclohexane
111291000 111295000
ACRO111291000EA 59.2 EUR InStock
ACRO111291000 ACRO111295000
Cyclohexylbenzène 98%
Cyclohexylbenzène
Formule: C₁₂H₁₆
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001451
Numéro CAS: 827-52-1
EINECS: 212-572-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité