Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dicyclohexylbenzène ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

A18708.14EA 189 EUR InStock
A18708.14
1,4-Dicyclohexylbenzène ≥99%
1,4-Dicyclohexylbenzène
Purity: 99%
CAS No.: 1087-02-1
Molecular Formula: C18H26
Formula Weight: 242.41
Melting Point: 103-105°
MDL No.: MFCD00001452


Formule: C₁₈H₂₆
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 192…195 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 103…105 °C
Densité: 1,049 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001452
Numéro CAS: 1087-02-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité