4-Phénylbenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Biphenyl-4-carbaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-4-carbaldehyde, 4-Biphenylcarboxaldehyde, Biphenyl-4-carboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylcarbaldehyde
106260050 106260250 106261000
ACRO106260050EA 29.4 EUR InStock
ACRO106260050 ACRO106260250 ACRO106261000
4-Phénylbenzaldéhyde 99%
4-Phénylbenzaldéhyde
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006947
Numéro CAS: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité