4-Phénylbenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Biphenyl-4-carbaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-4-carbaldehyde, 4-Biphenylcarboxaldehyde, Biphenyl-4-carboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylcarbaldehyde
A15839.06 A15839.14 A15839.22
A15839.06EA 32.5 EUR InStock
A15839.06 A15839.14 A15839.22
4-Phénylbenzaldéhyde ≥98%
4-Phénylbenzaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 3218-36-8
Molecular Formula: C13H10O
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 172°(341°F)
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 184°/11mm
Beilstein Reference: 606693
MDL No.: MFCD00006947
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 57…61 °C
Densité: 1.107
Point d'éclair: 172 °C (341 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006947
Numéro CAS: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité