Benzoate de benzyle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
105860010 105862500 105860051
105860010.EA 114 EUR InStock
105860010. 105862500. 105860051.
Benzoate de benzyle 99+%
Benzoate de benzyle
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 323 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1.118 g/cm³
Point d'éclair: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003075
Numéro CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01129
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20/20°C) 1.118 to 1.122
Acid value ≤0.3 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité