Benzoate de benzyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03258.30 L03258.0B L03258.0E
L03258.30EA 27.9 EUR InStock
L03258.30 L03258.0B L03258.0E
Benzoate de benzyle ≥99%
Benzoate de benzyle
Purity: 99+%
CAS No.: 120-51-4
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Flash Point: 147°(296°F)
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 323-324°
Beilstein Reference: 2049280
Merck Reference: 14,1127
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003075
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 323…324 °C
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1.112
Point d'éclair: 147 °C (296 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003075
Numéro CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1127
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité