Acide 2-phénylbenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 2-biphénylecarboxylique
ACRO106270250EA 50.3 EUR InStock
ACRO106270250 ACRO106271000
Acide 2-phénylbenzoïque 98%
Acide 2-phénylbenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002463
Numéro CAS: 947-84-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité