Acide 4-phénylbenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
106280250 106281000 106285000
ACRO106280250EA 50.7 EUR InStock
ACRO106280250 ACRO106281000 ACRO106285000
Acide 4-phénylbenzoïque 99%
Acide 4-phénylbenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 373 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 223…228 °C
Densité: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002553
Numéro CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité