Acide 4-phénylbenzoïque
Attention
Synonyms: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
FL10755.100 010755-5G 010755-25G
CHMPFL10755.100EA 0 EUR InStock
CHMPFL10755.100 FLUO010755-5G FLUO010755-25G
Acide 4-phénylbenzoïque
Acide 4-phénylbenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 373 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Densité: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002553
Numéro CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité