N-Benzylaniline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO417391000EA 133 EUR InStock
ACRO417391000 ACRO417390050 ACRO417390250
N-Benzylaniline 99%
N-Benzylaniline
Formule: C₆H₅CH₂NHC₆H₅
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 306…307 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 34…38 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Point d'éclair: 152 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003018
Numéro CAS: 103-32-2
Merck Index: 12,01161
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/43/769843.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to light beige Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité