Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Triphénylbenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC20500000EA 76.3 EUR InStock
EHERC20500000
1,3,5-Triphénylbenzène
1,3,5-Triphénylbenzène


Formule: C₂₄H₁₈
MW: 306,41 g/mol
Point d'ébullition: 460 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003060
Numéro CAS: 612-71-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité