(1R)-(+)-α-Pinène 98%, 80% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (+)-α-Pinene, D(+)-α-Pinene, (1R)-(+)-2-Pinene, (+)-Pin-2(3)-ene
131261000 131262500 131265000
ACRO131261000EA 77.6 EUR InStock
ACRO131261000 ACRO131262500 ACRO131265000
(1R)-(+)-α-Pinène 98%, 80% ee
(1R)-(+)-α-Pinène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001346
Numéro CAS: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
ONU: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥75 %
Specific gravity (20°C) 0.855 to 0.865
Specific optical rotation +40° to +47° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité