(1R)-(+)-α-Pinène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: D(+)-α-Pinène(+)-Pin-2(3)-ene(1R)-(+)-2-Pinène
L04941.30EA 149 EUR InStock
L04941.30 L04941.18
(1R)-(+)-α-Pinène ≥98%
(1R)-(+)-α-Pinène
Purity: 98%
CAS No.: 7785-70-8
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -62°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3648264
Merck Reference: 14,7445
UN No.: 2368
MDL No.: MFCD00001346
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 154…156 °C
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0,858
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001346
Numéro CAS: 7785-70-8
ONU: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité