(1R)-(+)-α-Pinène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
80605-1ML 80605-5ML
80605-1MLEA 52.9 EUR InStock
80605-1ML 80605-5ML
(1R)-(+)-α-Pinène, Supelco®
(1R)-(+)-α-Pinène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.857 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001346
Numéro CAS: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
ONU: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4ddd743edbc1818b38ddc5634564b3d8dad87&vid=6af71e0e89598367a01070156b877f841ffa687a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité