3-Bromoquinoleine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
154270250 154271000 AC15427.1 AC15427.10 AC15427.50
ACRO154270250EA 74 EUR InStock
ACRO154270250 ACRO154271000 MAYBAC15427.1 MAYBAC15427.10 MAYBAC15427.50
3-Bromoquinoleine 98%
3-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Point d'ébullition: 274 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 1.53 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006767
Numéro CAS: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1
ONU: 2810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6630 to 1.6660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité