2-Quinoléinecarbaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
370170050 370170250
ACRO370170050EA 70.8 EUR InStock
ACRO370170050 ACRO370170250
2-Quinoléinecarbaldéhyde 97%
2-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
Point de fusion: 66…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075032
Numéro CAS: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité