2-Quinoléinecarbaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L20202.14EA 324 EUR InStock
L20202.14 L20202.06
2-Quinoléinecarbaldéhyde ≥97%
2-Quinoléinecarbaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 5470-96-2
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 113061
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075032
Numéro CAS: 5470-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité