3-Quinoléinecarbaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13815.03 L13815.06 L13815.MD
L13815.03EA 130 EUR InStock
L13815.03 L13815.06 L13815.MD
3-Quinoléinecarbaldéhyde ≥98%
3-Quinoléinecarbaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 13669-42-6
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 113269
Formule: C₁₀H₇NO
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006768
Numéro CAS: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité