4-Quinoléinecarbaldéhyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
294820050 294820010 294820250
ACRO294820050EA 104 EUR InStock
ACRO294820050 ACRO294820010 ACRO294820250
4-Quinoléinecarbaldéhyde 95%
4-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point d'ébullition: 122 - 123 °C (4 -rr)
Point de fusion: 45…52 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006781
Numéro CAS: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité