4-Quinoléinecarbaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLEM87482000EA 0 EUR InStock
MOLEM87482000
4-Quinoléinecarbaldéhyde
4-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point d'ébullition: 122…123 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00006781
Numéro CAS: 4363-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité