5-Quinoléinecarbaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19641.MDEA 66.2 EUR InStock
L19641.MD L19641.06 L19641.03
5-Quinoléinecarbaldéhyde ≥97%
5-Quinoléinecarbaldéhyde
Purity: 97+%
CAS No.: 22934-41-4
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 113095
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00805835
Numéro CAS: 22934-41-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité