8-Quinoléinecarbaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinoline-8-carbaldehyde, 8-Formylquinoline, 8-Quinolinecarboxaldehyde, Quinoline-8-carboxaldehyde
L19642.03 L19642.06
L19642.03EA 161 EUR InStock
L19642.03 L19642.06
8-Quinoléinecarbaldéhyde ≥98%
8-Quinoléinecarbaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 38707-70-9
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 113039
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00805837
Numéro CAS: 38707-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité