2-Quinoléinecarbonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19427.03 L19427.06
L19427.03EA 41.8 EUR InStock
L19427.03 L19427.06
2-Quinoléinecarbonitrile ≥97%
2-Quinoléinecarbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1436-43-7
Molecular Formula: C10H6N2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 160°/23mm
Beilstein Reference: 115213
MDL No.: MFCD00134341
Formule: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134341
Numéro CAS: 1436-43-7
EINECS: 215-865-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité