Acide 2-quinoléinecarboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
171050100 171050500
ACRO171050100EA 86.4 EUR InStock
ACRO171050100 ACRO171050500
Acide 2-quinoléinecarboxylique 99%
Acide 2-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006752
Numéro CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 12,08227
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 159 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité