Acide 2-quinoléinecarboxylique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide quinoléine-2-carboxylique
MOLE15641920-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15641920-25G
Acide 2-quinoléinecarboxylique
Acide 2-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point de fusion: 154…157 °C
Numéro MDL: MFCD00006752
Numéro CAS: 93-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité