Acide 3-quinoléinecarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
175700050 175700010 175700250
ACRO175700050EA 129 EUR InStock
ACRO175700050 ACRO175700010 ACRO175700250
Acide 3-quinoléinecarboxylique 98%
Acide 3-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 277…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006770
Numéro CAS: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 283 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité