Acide 4-quinoléinecarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14611.03 L14611.06
L14611.03EA 80 EUR InStock
L14611.03 L14611.06
Acide 4-quinoléinecarboxylique ≥98%
Acide 4-quinoléinecarboxylique
Purity: 98+%
CAS No.: 486-74-8
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 253-255°
Beilstein Reference: 5224
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point de fusion: 253…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006782
Numéro CAS: 486-74-8
EINECS: 207-640-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité