Acide 6-quinoléinecarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
418800050 418800250
ACRO418800050EA 81.6 EUR InStock
ACRO418800050 ACRO418800250
Acide 6-quinoléinecarboxylique 98%
Acide 6-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 293…294 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047613
Numéro CAS: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité