Acide 8-quinoléinecarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19644.03EA 155 EUR InStock
L19644.03 L19644.MD
Acide 8-quinoléinecarboxylique ≥98%
Acide 8-quinoléinecarboxylique
Purity: 98+%
CAS No.: 86-59-9
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 185-189°
Beilstein Reference: 19176
Merck Reference: 14,8070
MDL No.: MFCD00047619
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047619
Numéro CAS: 86-59-9
EINECS: 000-000-0
Merck Index: 14,8070
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité