Acide 4,8-dihydroxy-2-quinoléinecarboxylique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
115090010 115090050
ACRO115090010EA 50.9 EUR InStock
ACRO115090010 ACRO115090050
Acide 4,8-dihydroxy-2-quinoléinecarboxylique 96%
Acide 4,8-dihydroxy-2-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₄
Point de fusion: 297…298 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006754
Numéro CAS: 59-00-7
EINECS: 200-410-1
Merck Index: 12,10202
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95.0 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité