4,7-Dichloroquinoléine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15985.14 A15985.22 A15985.36
A15985.14EA 73.8 EUR InStock
A15985.14 A15985.22 A15985.36
4,7-Dichloroquinoléine ≥98%
4,7-Dichloroquinoléine
Purity: 98%
CAS No.: 86-98-6
Molecular Formula: C9H5Cl2N
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 164°(327°F)
Melting Point: 83-87°
Boiling Point: 148°/10mm
Beilstein Reference: 125359
MDL No.: MFCD00006774
Formule: C₉H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 148 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 83…87 °C
Point d'éclair: 164 °C (327 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006774
Numéro CAS: 86-98-6
EINECS: 201-714-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité