8-Chloroquinoléine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
405020100 405020250
ACRO405020100EA 118 EUR InStock
ACRO405020100 ACRO405020250
8-Chloroquinoléine 99%
8-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,2834 g/cm³ (14 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00047618
Numéro CAS: 611-33-6
EINECS: 210-265-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité