Clioquinol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 5-Chloro-7-iodo-8-quinoleineol
PROOBP084EA 449 EUR InStock
PROOBP084
Clioquinol
Clioquinol
Formule: C₉H₅ClINO
MW: 305,5 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…184 °C
Numéro MDL: MFCD00006787
Numéro CAS: 130-26-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05052
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité