Cloxiquine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-8-quinoleineol
ACRO109301000EA 44 EUR InStock
ACRO109301000 ACRO109300050
Cloxiquine 95%
Cloxiquine
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…126 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006788
Numéro CAS: 130-16-5
Merck Index: 12,02483
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité