Cloxiquine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22856.18 B22856.30
B22856.18EA 31 EUR InStock
B22856.18 B22856.30
Cloxiquine 95%
Cloxiquine
Purity: 95%
CAS No.: 130-16-5
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 5289
Merck Reference: 14,2422
MDL No.: MFCD00006788
Formule: C₉H₆ClNO
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006788
Numéro CAS: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 14,2422
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité