3-Aminoquinoléine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinoleine-3-ylamine
ACRO213780050EA 80.6 EUR InStock
ACRO213780050 ACRO213780010
3-Aminoquinoléine 99%
3-Aminoquinoléine
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006772
Numéro CAS: 580-17-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité