3-Aminoquinoléine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0418-25G A0418-5G
TCIAA0418-25GEA 156 EUR InStock
TCIAA0418-25G TCIAA0418-5G
3-Aminoquinoléine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 137°C
Point de fusion: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006772
Numéro CAS: 580-17-6
EINECS: 209-455-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a90922ab50bba267b66d718ea9a576905b569f0&vid=373a7da96b4a445dcac2c4a7851b3577b6b326ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité