5-Aminoquinoléine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Quinoleine-5-ylamine
MOLEM36908126EA 0 EUR InStock
MOLEM36908126
5-Aminoquinoléine
5-Aminoquinoléine
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…109 °C
Numéro MDL: MFCD00006797
Numéro CAS: 611-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité