6-Aminoquinoléine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Quinoleine-6-ylamine
MOLEM48335176EA 0 EUR InStock
MOLEM48335176
6-Aminoquinoléine
6-Aminoquinoléine
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…117 °C
Numéro MDL: MFCD00006803
Numéro CAS: 580-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité