5-Nitroquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0344-25G N0344-250G
TCIAN0344-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAN0344-25G TCIAN0344-250G
5-Nitroquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Nitroquinoléine
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71 °C
Numéro MDL: MFCD00006790
Numéro CAS: 607-34-1
EINECS: 210-134-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5814b7cce058dc79bcfc705cc9551fdd15a29ed&vid=3f681aec818c7d2925dd6519fb90751cd919bbf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité