8-Nitroquinoléine
Fournisseur: Molekula
MOLEM38941435EA 0 EUR InStock
MOLEM38941435
8-Nitroquinoléine
8-Nitroquinoléine
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…91 °C
Numéro MDL: MFCD00006806
Numéro CAS: 607-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité