2-Quinoléinol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Quinolone
ACRO418810100EA 239 EUR InStock
ACRO418810100 ACRO418810010
2-Quinoléinol 98%
2-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006743
Numéro CAS: 59-31-4
Merck Index: 13,01835
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown-purple to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité