2-Quinoléinol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Quinolone
MOLE64661238-5GEA 0 EUR InStock
MOLE64661238-5G
2-Quinoléinol
2-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…200 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006743
Numéro CAS: 59-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité