4-Quinoléinol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
121890100 121890500
ACRO121890100EA 157 EUR InStock
ACRO121890100 ACRO121890500
4-Quinoléinol 98%
4-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 202…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006777
Numéro CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 206 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Specific optical rotation +9.5° to +10.5° (20 °C, 589 nm) (c=4 in H2O) reading after >1 hour
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité