7-Quinoléinol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinolin-7-ol, 7-Hydroxyquinoline
418820010 418820050
ACRO418820010EA 136 EUR InStock
ACRO418820010 ACRO418820050
7-Quinoléinol 99%
7-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 239…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016730
Numéro CAS: 580-20-1
EINECS: 209-457-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 244 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité