8-Quinoléinol ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO121901000EA 58.7 EUR InStock
ACRO121901000 ACRO121900010 ACRO121900250 ACRO121905000 ACRO121900025
8-Quinoléinol ACS
8-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (752 mmHg)
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006807
Numéro CAS: 148-24-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04869
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/52/770552.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72.5 to 74.0 °C
Residue after ignition ≤0.05 %
Suitability (for Mg determination) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité