8-Quinoléinol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14720.36 A14720.0E A14720.22
A14720.36EA 158 EUR InStock
A14720.36 A14720.0E A14720.22
8-Quinoléinol ≥99%
8-Quinoléinol
Purity: 99%
CAS No.: 148-24-3
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 267°
Solubility: Almost insoluble in water and diethyl ether. Highly soluble in ethanol, acetone, chloroform, and benzene.
Beilstein Reference: 114512
Merck Reference: 14,4843
MDL No.: MFCD00006807
Formule: C₉H₇NO
Point d'ébullition: 267 °C
Point de fusion: 72…76 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006807
Numéro CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Merck Index: 14,4843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité