8-Quinoléinol ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.07098.0250EA 257 EUR InStock
1.07098.0250
8-Quinoléinol ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
8-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71,2 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006807
Numéro CAS: 148-24-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04869
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/52/770552.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.56 g/l (20 °C)
Melting Point 72.5 - 74.0 °C
Molar Mass 145.16 g/mol
Boiling Point 267 °C (1013 hPa)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité